Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 406 EUR
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631355
Número CAS: 261763-21-7