Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631538
Número CAS: 65735-71-9