Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 186 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631469
Número CAS: 64372-62-9