Print…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-5GEA 85.7 EUR
APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631537
Número CAS: 261763-20-6