Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃Cl₂F₃O
Peso Molecular: 243.01 g/mol
Ponto de ebulição: 59…61 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631634
Número CAS: 657-05-6
UN: 3265
ADR: 8 II