Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 69.6 EUR
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Ponto de ebulição: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631404
Número CAS: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3,III