Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 174 EUR
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631470
Número CAS: 402-08-4