Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0178-1G PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0178-1G APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃NO
Peso Molecular: 221.57 g/mol
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631557
Número CAS: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III