Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Ponto de Fusão: 29…30 °C
Densidade: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190126
Número CAS: 64628-73-5