Print…
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 0 EUR
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Ponto de ebulição: 62…63 °C/9mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657962
Número CAS: 845866-82-2