Print…
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0166-1G PC0166-5G PC0166-10G
APOSPC0166-1GEA 0 EUR
APOSPC0166-1G APOSPC0166-5G APOSPC0166-10G
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₅ClF₄O₂
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631516
Número CAS: 261763-13-7