Print…
Ácido 4-Fluoro-2-nitrobenzoico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
Ácido 4-Fluoro-2-nitrobenzoico 97%
Ácido 4-Fluoro-2-nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Peso Molecular: 185.11 g/mol
Ponto de Fusão: 140…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024300
Número CAS: 394-01-4