Print…
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClFN
Ponto de ebulição: 92 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143284
Número CAS: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III