Print…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0154-10G PC0154-5G PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA 197 EUR
APOSPC0154-10G APOSPC0154-5G APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅ClF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631512
Número CAS: 261763-05-7