3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0153-5G
PC0153-10G
PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA
97.3
EUR
APOSPC0153-5G
APOSPC0153-10G
APOSPC0153-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula:
C₈H₂Cl₂F₄O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631344 Número CAS: 186517-45-3 |