Print…
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 21.9 EUR
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835207
Número CAS: 172023-97-1