Print…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₂Cl₂F₄O
Peso Molecular: 261 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C
Ponto de Fusão: 85
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631511
Número CAS: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8 II