Print…
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 53.8 EUR
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Bromo-2-fluorothiophenol
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Fórmula: C₆H₄BrFS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09475475
Número CAS: 174414-93-8