Print…
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-2-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC01510-1G PC01510-5G PC01510-25G
APOSPC01510-1GEA 52.2 EUR
APOSPC01510-1G APOSPC01510-5G APOSPC01510-25G
4-Bromo-2-fluorothioanisole 95%
4-Bromo-2-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₆BrFS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756455
Número CAS: 221030-79-1