Print…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0151-25G PC0151-5G PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA 281 EUR
APOSPC0151-25G APOSPC0151-5G APOSPC0151-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631342
Número CAS: 186517-41-9