Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 557 EUR
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082853
Número CAS: 703-91-3