Print…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 719 EUR
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso Molecular: 242.56 g/mol
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631509
Número CAS: 129931-45-9