1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC01479-1G
PC01479-250MG
PC01479-5G
APOSPC01479-1GEA
290
EUR
APOSPC01479-1G
APOSPC01479-250MG
APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₂H₁₁F₂NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20037425 Número CAS: 1246967-17-8 |