Print…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₄ClF₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631399
Número CAS: 129931-46-0