Print…
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 484 EUR
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 214 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631343
Número CAS: 186517-29-3