Print…
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0145-25G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0145-25G APOSPC0145-100G
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico 97%
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 169…177 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631387
Número CAS: 154257-75-7