Print…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Ponto de ebulição: 196 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631510
Número CAS: 261763-02-4