Print…
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluorobenzene-1,2-diamine
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
3,5-Difluoro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆F₂N₂
Ponto de Fusão: 48,5…49.5 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00973899
Número CAS: 2369-29-1