Print…
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 EUR
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₇ClFNO₂
Peso Molecular: 203.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631397
Número CAS: 261762-99-6