Print…
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 45.1 EUR
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631439
Número CAS: 261762-97-4