Print…
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Ponto de Fusão: 128…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631554
Número CAS: 261762-96-3