Print…
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 174 EUR
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 98%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Fórmula: C₆H₁₂F₃NOSi
Ponto de ebulição: 130…132 °C
Densidade: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000411
Número CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III