Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 105 EUR
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631364
Número CAS: 261762-94-1