Print…
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 75.4 EUR
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂ClF
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143441
Número CAS: 208186-78-1