Print…
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 496 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de Fusão: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631376
Número CAS: 261762-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III