Print…
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de ebulição: 211 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631366
Número CAS: 261762-90-7
UN: 3261
ADR: 8,III