Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-fluoro-4-methylbenzene
PC0116-10G PC0116-1G PC0116-5G
APOSPC0116-10GEA 284 EUR
APOSPC0116-10G APOSPC0116-1G APOSPC0116-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrClF
Peso Molecular: 237.51 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 52…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631373
Número CAS: 261762-88-3
UN: 1759
ADR: 8 III