Print…
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 606 EUR
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₈H₁₄F₃NO
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424493
Número CAS: 496947-30-9