Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 29 EUR
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈ClFO
Peso Molecular: 174.6 g/mol
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631372
Número CAS: 261762-84-9