Print…
3,4-Difluorobenzhydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₆F₂N₂O
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672992
Número CAS: 229957-07-7