Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO
Ponto de ebulição: 110 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631361
Número CAS: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III