Print…
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 0 EUR
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Ponto de Fusão: 135…136 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631369
Número CAS: 32890-90-7