Print…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 203 EUR
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Fórmula: C₈H₈ClFO
Ponto de ebulição: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631377
Número CAS: 261762-80-5