Print…
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 0 EUR
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631378
Número CAS: 261762-78-1