Print…
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0085-25G PC0085-5G PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA 168 EUR
APOSPC0085-25G APOSPC0085-5G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631368
Número CAS: 261762-63-4