Print…
5-Cloro-2-fluoroanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 0 EUR
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Cloro-2-fluoroanilina 98%
5-Cloro-2-fluoroanilina
Fórmula: C₆H₅ClFN
Ponto de ebulição: 102…105 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069416
Número CAS: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III