Print…
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
α-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de ebulição: 44…45 °C/0.5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631437
Número CAS: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II