Print…
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 0 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Ponto de ebulição: 65 °C/2mmHg
Densidade: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631419
Número CAS: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8,II