Print…
2-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 119 EUR
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₂
Ponto de Fusão: 101…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674013
Número CAS: 1993-03-9