Print…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂S
Peso Molecular: 218.20 g/mol
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269597
Número CAS: 777-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III